Diethyl pyrocarbonate, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
|
Waarschuwing
|
298711-100EA
751
EUR
298711-100
298711-25
Diethyl pyrocarbonate, Millipore®
Diethyl pyrocarbonate
Formule:
O(COOC₂H₅)₂ MW: 162,14 g/mol Kookpunt: 93 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,123 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 69 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00009106 CAS-nummer: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 12,08182 |