2-Oxoglutaric acid, Sigma-Aldrich®
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIAL75890-100GEA 71.7 EUR
SIAL75890-100G SIAL75890-500G SIAL75890-25G
2-Oxoglutaric acid, Sigma-Aldrich®
2-Oxoglutaric acid
Formule: HOOCCH₂CH₂COCOOH
MW: 146,1 g/mol
Kookpunt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 112…116 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00004165
CAS-nummer: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320