Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

Oxalyl dibromide ≥98%

Leverancier: Acros Organics
Gevaar

ACRO150890250EA 86.9 EUR InStock
ACRO150890250 ACRO150891000 ACRO150895000
Oxalyl dibromide ≥98%
Oxalyl dibromide


Formule: C₂Br₂O₂
MW: 215,83 g/mol
Kookpunt: 118 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 19,5 °C
Dichtheid: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00000113
CAS-nummer: 15219-34-8
EINECS: 239-271-7
UN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %

 

Bestelling

Gerelateerde informatie

Details invoeren

Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt

Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals

Vul de certificaatdetails in

Geef het lotnummer in

Kies uit recente batch- en lotnummers:

Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal