Acetylchloride 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO151270025EA
133
EUR
ACRO151270025
ACRO151270010
Acetylchloride 98%
Acetylchloride
Formule:
C₂H₃ClO MW: 78,5 g/mol Kookpunt: 50,9 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –112 °C Dichtheid: 1,1 g/cm³ Vlampunt: 4 °C |
MDL-nummer:
MFCD00000719 CAS-nummer: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 1717 ADR: 3,II Merck Index: 13,00087 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3876 to 1.3896 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |