Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
N,N-Diethylaceetamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
8.03214.0025EA 21.6 EUR InStock
8.03214.0025 8.03214.0100 8.03214.9999
N,N-Diethylaceetamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylaceetamide
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Kookpunt: 182 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 76 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 685-91-6
EINECS: 211-685-2
UN: 0000
Order Now
Specification Test Results
Solubility 53.5 g/l (25 °C)
Molar Mass 115.17 g/mol
Boiling Point 182 - 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (25 °C)
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.4401 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal