N,N-Dimethylformamide ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
|
Gevaar
|
23469.367EA
67.6
EUR
23469.367
23469.930
23469.298
N,N-Dimethylformamide ≥98%, TECHNICAL
N,N-Dimethylformamide
Formule:
HCON(CH₃)₂ MW: 73,09 g/mol Kookpunt: 153 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –60,5 °C Dichtheid: 0,949 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 57,5 °C (DIN 51755) (gesloten beker) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003284 CAS-nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
Specificaties testresultaten
Assay | Min. 98 % |
Refractive index (20°C) | 1.429 - 1.431 |