N,N-Dimethylformamide, dehydrated (max. 0.015% H₂O) ≥99.9% for synthesis
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
83691.320EA 56.7 EUR
83691.320
N,N-Dimethylformamide, dehydrated (max. 0.015% H₂O) ≥99.9% for synthesis
N,N-Dimethylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Kookpunt: 153 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: −60,5 °C
Dichtheid: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 57,5 °C (DIN 51755) (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003284
CAS-nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay (GC) Min. 99.90 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Dimethylamine Max. 10 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 150 ppm