Propionamide 97%
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO162671000EA
106
EUR
ACRO162671000
ACRO162670250
Propionamide 97%
Propionamide
Formule:
C₃H₇NO MW: 73,09 g/mol Kookpunt: 213 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 79…83 °C Vlampunt: >100 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008039 CAS-nummer: 79-05-0 EINECS: 201-172-1 Merck Index: 12,08009 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to white to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 77 to 83 °C |
GC | ≥96.0 % |