Propionamide
Leverancier: Molekula
MOLE66160537-25GEA 0 EUR
MOLE66160537-25G
Propionamide
Propionamide
Formule: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Kookpunt: 213 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 79 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00008039
CAS-nummer: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009