Ureum, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALU5128-1KGEA 55.9 EUR
SIALU5128-1KG SIALU5128-5G SIALU5128-100G SIALU5128-5KG SIALU5128-500G
Ureum, Sigma-Aldrich®
Ureum
Formule: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Kookpunt: 197 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 132,7 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008022
CAS-nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 12,10005
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg