Methylurea ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
B24772.30EA 75.6 EUR
B24772.30 B24772.0B
Methylurea ≥98%
Methylurea
Formule: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Kookpunt: 240 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 96…101 °C
Dichtheid: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007950
CAS-nummer: 598-50-5
EINECS: 209-935-0