Acetanilide 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO150812500EA 37.8 EUR
ACRO150812500 ACRO150810050 ACRO150815000 ACRO150810051 ACRO150810010
Acetanilide 99+%
Acetanilide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Kookpunt: 304 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 111…115 °C
Vlampunt: 173 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008674
CAS-nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥99.0 %