Acetanilide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A14361.22EA 21.9 EUR
A14361.22 A14361.36 A14361.0E
Acetanilide ≥98%
Acetanilide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Kookpunt: 304…305 °C
Smeltpunt: 113…116 °C
Dichtheid: 1,121
Vlampunt: 161 °C (321 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008674
CAS-nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051