Acetanilide
Waarschuwing
PROOLGC4002EA 380 EUR
PROOLGC4002
Acetanilide
Acetanilide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Kookpunt: 304 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 115 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 174 °C
MDL-nummer: MFCD00008674
CAS-nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051