Butylbutyraat
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
|
Gevaar
|
EHERC10931760EA
63.3
EUR
EHERC10931760
Butylbutyraat
Butylbutyraat
Formule:
C₈H₁₆O₂ MW: 144,21 g/mol Kookpunt: 166 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –91,5 °C Dichtheid: 0,872 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009450 CAS-nummer: 109-21-7 EINECS: 203-656-8 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 13,01555 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...