Methylformiaat 98% for spectroscopy
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO414340050EA 20.9 EUR
ACRO414340050 ACRO414345000 ACRO414340025 TICI41434-0025
Methylformiaat 98% for spectroscopy
Methylformiaat
Formule: C₂H₄O₂
MW: 60,05 g/mol
Kookpunt: 32 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –100 °C
Dichtheid: 0,968 g/cm³
Vlampunt: –32 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003291
CAS-nummer: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 12,06153
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
UV (neat)
UV at 260 nm A: ≤1
UV at 270 nm A: ≤0.051
UV at 300 nm A: ≤0.032
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g