Butyl stearate, tech.
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
36338.36EA
64.6
EUR
36338.36
36338.A3
Butyl stearate, tech.
Butyl stearate
Formule:
C₂₂H₄₄O₂ MW: 340,59 g/mol Kookpunt: 343 °C Smeltpunt: 17…22 °C Dichtheid: 0,861 Vlampunt: 160 °C (320 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00026669 CAS-nummer: 123-95-5 EINECS: 204-666-5 Merck Index: 13,01589 |