Butyl stearate

Leverancier: Roth Carl
Waarschuwing

ROTH8150.1EA 58.5 EUR
ROTH8150.1
Butyl stearate
Butyl stearate
Formule: C₂₂H₄₄O₂
MW: 340,59 g/mol
Kookpunt: 220 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 21 °C
Dichtheid: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 190 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00026669
CAS-nummer: 123-95-5
EINECS: 204-666-5
Merck Index: 12,01625

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR