n-Butylpropionaat ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B20125.22EA 31.9 EUR
B20125.22 B20125.36
n-Butylpropionaat ≥99%
n-Butylpropionaat
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Kookpunt: 144…146 °C
Smeltpunt: –90 °C
Dichtheid: 0,87
Vlampunt: 38 °C (101 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009448
CAS-nummer: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01623