n-Butylpropionaat
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Gevaar
EHERC16493400EA 63.3 EUR
EHERC16493400
n-Butylpropionaat
n-Butylpropionaat
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Kookpunt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –90 °C
Dichtheid: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009448
CAS-nummer: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01623