Ethylpropionaat ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A16650.AUEA
51.5
EUR
A16650.AU
A16650.AK
Ethylpropionaat ≥99%
Ethylpropionaat
Formule:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,13 g/mol Kookpunt: 99 °C Smeltpunt: –74 °C Dichtheid: 0,891 Vlampunt: 12 °C (54 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009308 CAS-nummer: 105-37-3 EINECS: 203-291-4 UN: 1195 ADR: 3,II Merck Index: 13,03878 |