Ethylpropionaat, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
96727-1MLEA
22.9
EUR
96727-1ML
Ethylpropionaat, Supelco®
Ethylpropionaat
Formule:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,13 g/mol Kookpunt: 210 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –74 °C Dichtheid: 0,89 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 12 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009308 CAS-nummer: 105-37-3 EINECS: 203-291-4 UN: 1195 ADR: 3,II Merck Index: 13,03878 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...