Dimethylcarbonaat ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A13104.0EEA 122 EUR
A13104.0E ABCRAB116181.2500 A13104.22 A13104.36
Dimethylcarbonaat ≥99%
Dimethylcarbonaat
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Kookpunt: 90 °C
Smeltpunt: ∼ 4 °C
Dichtheid: 1,070
Vlampunt: 16 °C (61 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008420
CAS-nummer: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06117