Diethyl malonate 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
114450025.EA
132
EUR
114450025.
114455000.
114450250.
114450100.
114450010.
Diethyl malonate 99+%
Diethyl malonate
Formule:
C₇H₁₂O₄ MW: 160,17 g/mol Kookpunt: 199 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –50 °C Dichtheid: 1,055 g/cm³ Vlampunt: 93 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009195 CAS-nummer: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 Merck Index: 13,03856 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 1.052 to 1.058 g/ml |
GC | ≥99.0 % |