Diethyl succinate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A15777.0CEA 447 EUR
A15777.0C A15777.36 A15777.22
Diethyl succinate ≥98%
Diethyl succinate
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Kookpunt: 216…218 °C
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1,043
Vlampunt: 90 °C (194 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009208
CAS-nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038