Dimethyl glutarate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
B24359.22EA 41.8 EUR
B24359.22 B24359.14
Dimethyl glutarate ≥98%
Dimethyl glutarate
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Kookpunt: 213…215 °C
Smeltpunt: –37 °C
Dichtheid: 1,087
Vlampunt: 103 °C (217 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008468
CAS-nummer: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 13,04486