Dimethyl pimelate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
B22026.22EA 345 EUR
B22026.22 B22026.14 B22026.06
Dimethyl pimelate ≥98%
Dimethyl pimelate
Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Kookpunt: 121…122 °C (11 mmHg)
Smeltpunt: –18,7 °C
Dichtheid: 1,041
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008470
CAS-nummer: 1732-08-7
EINECS: 217-057-4