Tributyl citrate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
A10266.30EA
45.5
EUR
A10266.30
A10266.0B
A10266.18
Tributyl citrate ≥99%
Tributyl citrate
Formule:
C₁₈H₃₂O₇ MW: 360,45 g/mol Kookpunt: 325 °C Smeltpunt: –20 °C Dichtheid: 1,040 Vlampunt: 157 °C (315 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00027217 CAS-nummer: 77-94-1 EINECS: 201-071-2 Merck Index: 13,01563 |