Sodium butyrate 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO263195000EA
140
EUR
ACRO263195000
ACRO263190050
ACRO263190250
ACRO263191000
Sodium butyrate 98%
Sodium butyrate
Formule:
C₄H₇NaO₂ MW: 110,09 g/mol Smeltpunt: 250…253 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002816 CAS-nummer: 156-54-7 EINECS: 205-857-6 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |