Sodium butyrate, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.17500.9025EA 0 EUR
8.17500.9025 8.17500.9999
Sodium butyrate, Sigma-Aldrich®
Sodium butyrate
Formule: C₄H₇NaO₂
MW: 110,09 g/mol
Smeltpunt: 244 °C
Dichtheid: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002816
CAS-nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol