Cesium acetate 99%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO191041000EA
174
EUR
ACRO191041000
ACRO191040250
Cesium acetate 99%, pure
Cesium acetate
Formule:
H₃CCOOCs MW: 191,95 g/mol Smeltpunt: 194 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00013056 CAS-nummer: 3396-11-0 EINECS: 222-248-0 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |