Rubidium acetate ≥99.8% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
12890.09EA 57.5 EUR
12890.09 12890.18
Rubidium acetate ≥99.8% (metals basis)
Rubidium acetate
Formule: H₃CCOORb
MW: 144,51 g/mol
Smeltpunt: 246 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00013058
CAS-nummer: 563-67-7
EINECS: 209-255-4