Sodium stearate
Leverancier: Thermo Scientific
39648.A1EA 74.1 EUR
39648.A1 39648.A7 39648.30
Sodium stearate
Sodium stearate
Formule: C₁₈H₃₅NaO₂
MW: 306,46 g/mol
Smeltpunt: 288 °C
Dichtheid: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00036404
CAS-nummer: 822-16-2
EINECS: 212-490-5