Sodium octanoate 96%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A13451.36EA
181
EUR
A13451.36
A13451.22
Sodium octanoate 96%
Sodium octanoate
Formule:
C₈H₁₅NaO₂ MW: 166,2 g/mol Smeltpunt: >300 °C Dichtheid: >0,9949 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00058511 CAS-nummer: 1984-06-1 EINECS: 217-850-5 |