Ammonium formate 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO168610051EA
273
EUR
ACRO168610051
ACRO168610010
ACRO168615000
Ammonium formate 97%
Ammonium formate
Formule:
HCO₂NH₄ MW: 63,06 g/mol Smeltpunt: 115…120 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00013103 CAS-nummer: 540-69-2 EINECS: 208-753-9 Merck Index: 13,00525 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % |
HPLC | ≥94.0 % |