Ammonium formate, (max. 3% H₂O) 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A10699.0BEA
66.6
EUR
A10699.0B
A10699.0I
A10699.30
Ammonium formate, (max. 3% H₂O) 97%
Ammonium formate
Formule:
HCO₂NH₄ MW: 63,06 g/mol Smeltpunt: ∼116 °C Dichtheid: 1,28 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00013103 CAS-nummer: 540-69-2 EINECS: 208-753-9 Merck Index: 13,00525 |