Ammonium formate, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL09735-250GEA 294 EUR
SIAL09735-250G SIAL09735-50G
Ammonium formate, Sigma-Aldrich®
Ammonium formate
Formule: HCO₂NH₄
MW: 63,06 g/mol
Smeltpunt: 119…121 °C
Dichtheid: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00013103
CAS-nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525