Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Antimony triacetate ≥97%
Leverancier: Alfa Aesar
Waarschuwing
87657.A3EA 334 EUR InStock
87657.A3 87657.36 87657.22 87657.09
Antimony triacetate ≥97%
Antimony triacetate
Formule: (H₃CCOO)₃Sb
MW: 298,89 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014974
CAS-nummer: 6923-52-0
EINECS: 230-043-2
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Order Now
Bestelling
Specificaties
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal