Mercury(II) acetate ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Gevaar
25364.186EA 135 EUR
25364.186
Mercury(II) acetate ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Mercury(II) acetate
Formule: (H₃CCOO)₂Hg
MW: 318,68 g/mol
Smeltpunt: 178…180 °C
Dichtheid: 3,27 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012165
CAS-nummer: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05898
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 98.5 %
Substances not reducing by formic acid Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Hg (I) (Mercury) Max. 0.3 %