Zinc acetate 99%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO370080250EA
115
EUR
ACRO370080250
ACRO370081000
Zinc acetate 99%, pure
Zinc acetate
Formule:
C₄H₆O₄Zn MW: 183,48 g/mol Kookpunt: 908 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 83…86 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00012454 CAS-nummer: 557-34-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10256 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |