5-Aminovaleric acid for synthesis
Leverancier: Merck
8.41495.0025EA 0 EUR
8.41495.0025
5-Aminovaleric acid for synthesis
5-Aminovaleric acid
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Kookpunt: 248 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 157…158 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 660-88-8
EINECS: 211-544-5
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 157 - 158 °C (decomposition)
Molar Mass 117.14 g/mol