3-Mercaptopropionic acid 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO125531000EA
48.5
EUR
ACRO125531000
ACRO125530025
ACRO125535000
3-Mercaptopropionic acid 99+%
3-Mercaptopropionic acid
Formule:
C₃H₆O₂S MW: 106,15 g/mol Kookpunt: 110…111 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 17…19 °C Dichtheid: 1,218 g/cm³ Vlampunt: 124 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004897 CAS-nummer: 107-96-0 EINECS: 203-537-0 UN: 2922 ADR: 8,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
Titration Iodimetric | 99.0 to 101.0 % |