3-Mercaptopropionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05967.0100EA
39.2
EUR
8.05967.0100
8.05967.9999
8.05967.0250
3-Mercaptopropionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Mercaptopropionic acid
Formule:
C₃H₆O₂S MW: 106,15 g/mol Kookpunt: 217 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 17…19 °C Dichtheid: 1,2199 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 93 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004897 CAS-nummer: 107-96-0 EINECS: 203-537-0 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),II |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 17 - 19 °C |
Molar Mass | 106.14 g/mol |
Boiling Point | 110 °C (20 hPa) |
Vapor Pressure | 0.053 hPa (20 °C) |
Flash Point | 93 °C |
Refractive Index | 1.4911 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.60 %(V) |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 (120 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 350 °C |