Mercaptoethaanzuur (Thioglycolzuur)
Leverancier: Merck
Gevaar
1.00699.9040EA 0 EUR
1.00699.9040 1.00699.9250 1.00699.1001
Mercaptoethaanzuur (Thioglycolzuur)
Mercaptoethaanzuur (Thioglycolzuur)
Formule: HSCH₂COOH
MW: 92,12 g/mol
Kookpunt: 96 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –16,5 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 130 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00004876
CAS-nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09472
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/10/2299010.jpg