Sebacic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO132630025EA
254
EUR
ACRO132630025
ACRO132630010
ACRO132630100
ACRO132631000
Sebacic acid 98%
Sebacic acid
Formule:
C₁₀H₁₈O₄ MW: 202,25 g/mol Kookpunt: 294,4 °C (100 mmHg) Smeltpunt: 131…134 °C Vlampunt: 220 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004440 CAS-nummer: 111-20-6 EINECS: 203-845-5 REACH: 01-2119519212-52 Merck Index: 12,08558 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to off-white Powder or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥97.5 % |
Ash | ≤0.06 % |