1,12-Dodecanedioic acid 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO111880050EA
21.5
EUR
ACRO111880050
ACRO111885000
ACRO111881000
1,12-Dodecanedioic acid 99%
1,12-Dodecanedioic acid
Formule:
C₁₂H₂₂O₄ MW: 230,3 g/mol Kookpunt: 245 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 125…130 °C Vlampunt: 220 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002735 CAS-nummer: 693-23-2 EINECS: 211-746-3 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Powder or pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 130 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Viscosity | 30.5 to 36.5 |
pH | 3.0 to 3.8 (1 % solution) |