1,12-Dodecanedioic acid
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC12095020EA 72.6 EUR
EHERC12095020
1,12-Dodecanedioic acid
1,12-Dodecanedioic acid
Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Kookpunt: 294 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 121…126 °C
Dichtheid: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Vlampunt: 220 °C
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD00002735
CAS-nummer: 693-23-2
EINECS: 211-746-3