1,16-Hexadecanedioic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41740.0001EA 62.5 EUR
8.41740.0001
1,16-Hexadecanedioic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,16-Hexadecanedioic acid
Formule: C₁₆H₃₀O₄
MW: 286,41 g/mol
Kookpunt: 430 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 122…123 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002746
CAS-nummer: 505-54-4
EINECS: 208-013-5
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Melting Point 122 - 123 °C
Molar Mass 286.41 g/mol
Hill Formula C16H30O4