Malonic acid
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM13843683EA 0 EUR
MOLEM13843683
Malonic acid
Malonic acid
Formule: C₃H₄O₄
MW: 104,06 g/mol
Kookpunt: 387 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 136 °C
Dichtheid: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 172 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002707
CAS-nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732