Glutaric acid
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC14034500EA 76.3 EUR
EHERC14034500
Glutaric acid
Glutaric acid
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Kookpunt: 302 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 98 °C
Dichtheid: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004410
CAS-nummer: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486